Learn More
2-Phenyl-2-piperidinoacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10651565
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10651565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10651565 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore XBX00107DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenyl-2-piperidinoacetonitrile
CAS 5766-79-0
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C13H16N2
Numero MDL MFCD00023711
Quantità 1 g
Sinonimo 2-phenyl-2-piperidinoacetonitrile, usaf a-2217, 2-phenyl-2-piperidin-1-yl acetonitrile, acetonitrile, 2-phenyl-2-piperidino, 1-piperidineacetonitrile, alpha-phenyl, 1-piperidineacetonitrile, .alpha.-phenyl, alpha-tolunitrile-alpha-piperidino, alpha-tolunitrile, alpha-piperidino, alpha-1-piperidyl-alpha-tolunitrile, 1-a-cyanobenzyl-piperidine
InChI Key IXQJQHORYHYKBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)C(C#N)C2=CC=CC=C2
IUPAC Name 2-phenyl-2-piperidin-1-ylacetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 200.285
PubChem CID 21989
Peso formulazione 200.28
Percent Purity 97%