Learn More
2-Phenyl-2-propanol, 99%
Codice prodotto. 10735611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10735611 5 g Bottiglia in vetro 5g
10133280 25 g Bottiglia in vetro 25g
10475485 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10735611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130830050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 617-94-7 | C9H12O | 136.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 617-94-7
Formula molecolare C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.19
Numero MDL MFCD00004456
InChI Key BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenyl-2-propanol, dimethylphenylcarbinol, 1-hydroxycumene, dimethylphenylmethanol, alpha-cumyl alcohol, phenyldimethylcarbinol, 2-propanol, 2-phenyl, 2-phenylisopropanol, alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol, 2-phenyl-propan-2-ol
PubChem CID 12053
IUPAC Name 2-phenylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenyl-2-propanol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 32°C to 34°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9730g/mL
Punti di ebollizione 88°C to 90°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C(CH3)2OH
Indice di rifrazione 1.5190 to 1.522
Quantità 5 g
Beilstein 06, 506
Gravità specifica 0.973
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene
Peso formulazione 136.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid After Melting