Learn More
2-Phenyl-3-butyn-2-ol, 98%
Codice prodotto. 11427196
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11427196 100 g 100g
11408970 5 g 5g
11417196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11427196 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25515.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 127-66-2 | C10H10O | 146.189 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-66-2
Formula molecolare C10H10O
Molecular Weight (g/mol) 146.189
Numero MDL MFCD00004454
InChI Key KSLSOBUAIFEGLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenyl-3-butyn-2-ol, methylphenylethynylcarbinol, 3-hydroxy-3-phenyl-1-butyne, 3-butyn-2-ol, 2-phenyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzyl alcohol, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzenemethanol, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-methyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3 german, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-methyl
PubChem CID 92098
IUPAC Name 2-phenylbut-3-yn-2-ol
SMILES CC(C#C)(C1=CC=CC=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Punto di fusione 49°C to 53°C
Densità 1.031
Punti di ebollizione 92°C to 93°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C (205°F)
Quantità 100 g
Beilstein 1100096
Peso formulazione 146.19
Percent Purity 98%