Learn More
2-Phenyl-3-butyn-2-ol, 98%
Codice prodotto. 15555056 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15555056 25 g 25g
12574276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15555056 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 199690250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 127-66-2 | C10H10O | 146.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-66-2
Formula molecolare C10H10O
Molecular Weight (g/mol) 146.19
InChI Key KSLSOBUAIFEGLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenyl-3-butyn-2-ol, methylphenylethynylcarbinol, 3-hydroxy-3-phenyl-1-butyne, 3-butyn-2-ol, 2-phenyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzyl alcohol, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzenemethanol, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-methyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3 german, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-methyl
PubChem CID 92098
IUPAC Name 2-phenylbut-3-yn-2-ol
SMILES CC(C#C)(C1=CC=CC=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Punto di fusione 50.0°C to 52.0°C
Punti di ebollizione 102.0°C to 103.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HC≡CC(C6H5)(OH)CH3
Quantità 25 g
Beilstein 06,II,559
Indice di Merck 10,7158
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene and most other common, organic solvents
Peso formulazione 146.19
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico