Learn More
2-Phenyl-3-butyn-2-ol, 98%
Codice prodotto. 12659651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12659651 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12659651 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 199691000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 127-66-2 | C10H10O | 146.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Nota nome 98+%
CAS 127-66-2
Punto di fusione 50.0°C to 52.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 102.0°C to 103.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H10O
Formula lineare HC≡CC(C6H5)(OH)CH3
Quantità 100 g
Beilstein 06,II,559
Indice di Merck 10,7158
Sinonimo 2-phenyl-3-butyn-2-ol, methylphenylethynylcarbinol, 3-hydroxy-3-phenyl-1-butyne, 3-butyn-2-ol, 2-phenyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzyl alcohol, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzenemethanol, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-methyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3 german, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-methyl
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene and most other common,organic solvents
InChI Key KSLSOBUAIFEGLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C#C)(C1=CC=CC=C1)O
IUPAC Name 2-phenylbut-3-yn-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 146.19
PubChem CID 92098
Peso formulazione 146.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico