Learn More
2-Phenylacetamide, TRC
Codice prodotto. 30137390
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137390 25 g 25g
30005838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137390 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP33555425G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-81-1
Formula molecolare C8 H9 N O
Molecular Weight (g/mol) 135.16
Sinonimo Phenylacetamide, Benzeneacetamide, Acetamide, 2-phenyl- (6CI,8CI), Benzenediacetamide (7CI), 2-Phenylacetamide, NSC 1877, Phenacetamide, Phenyl-β-acetylamine, Phenylacetic acid amide, α-Phenylacetamide, α-Toluamide, α-Toluimidic acid
IUPAC Name 2-phenylacetamide
SMILES NC(=O)Cc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylacetamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
Peso formulazione 135.0684
Percent Purity >95%