Learn More
2-Phenylacetimidamide Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30428345
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30428345 250 mg -
30420460 1 g 1g
30412046 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30428345 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP335588250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2498-46-6
Formula molecolare C8H10N2 . HCl
Molecular Weight (g/mol) 170.64
Sinonimo Benzeneethanimidamide, hydrochloride (1:1) (ACI), Acetamidine, 2-phenyl-, hydrochloride (6CI, 7CI), Acetamidine, 2-phenyl-, monohydrochloride (8CI), Benzeneethanimidamide, monohydrochloride (9CI), 2-Phenylacetamidine hydrochloride, Phenylacetamidine hydrochloride, α-Phenylacetamidine hydrochloride, 2-Phenylacetimidamide hydrochloride
IUPAC Name 2-phenylethanimidamide;hydrochloride
SMILES Cl.NC(=N)Cc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylacetimidamide Hydrochloride
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H10N2.ClH/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H
Peso formulazione 170.0611