Learn More
2-Phenylacetohydrazide, TRC
Codice prodotto. 30415031
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415031 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415031 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3210685G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylacetohydrazide
CAS 937-39-3
Formula molecolare C8H10N2O
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H10N2O/c9-10-8(11)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
SMILES NNC(=O)Cc1ccccc1
IUPAC Name 2-phenylacetohydrazide
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Peso formulazione 150.0793