Learn More
2-Phenylacetohydrazide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Phenylacetohydrazide |
| CAS | 937-39-3 |
| Formula molecolare | C8H10N2O |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10N2O/c9-10-8(11)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | NNC(=O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC Name | 2-phenylacetohydrazide |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.18 |
| Peso formulazione | 150.0793 |