Learn More
2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, 98%
Codice prodotto. 10611833 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10611833 5 g Bottiglia in vetro 5g
10792471 25 g Bottiglia in vetro 25g
10259153 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10611833 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 259700050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 27503-81-7 | C13H10N2O3S | 274.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27503-81-7
Formula molecolare C13H10N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 274.29
Numero MDL MFCD00053007
InChI Key UVCJGUGAGLDPAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ensulizole, 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, phenylbenzimidazole sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-6-sulfonic acid, 1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl, unii-9yq9di1w42, 2-phenyl-1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, parsol hs, 2-phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid
PubChem CID 33919
IUPAC Name 2-phenyl-3H-benzimidazole-5-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC2=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 3647
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 274.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder