Learn More
2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid monohydrate, 98%
Codice prodotto. 11436986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11436986 5 g 5g
11446986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11436986 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25307.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 27503-81-7 | C13H10N2O3S | 274.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27503-81-7
Formula molecolare C13H10N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 274.29
Numero MDL MFCD00053007
InChI Key UVCJGUGAGLDPAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ensulizole, 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, phenylbenzimidazole sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-6-sulfonic acid, 1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl, unii-9yq9di1w42, 2-phenyl-1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, parsol hs, 2-phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid
PubChem CID 33919
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC2=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid monohydrate
Punto di fusione >300°C
Quantità 5 g
Beilstein 922664
IUPAC Name 2-phenyl-3H-benzimidazole-5-sulfonic acid
Peso formulazione 292.32 (274.30 Anhydrous)
Percent Purity 98%