Learn More
2-Phenylbenzothiazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Phenylbenzothiazole |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H9NS/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H |
| Peso formulazione | 211.0456 |