Learn More
2-Phenylbenzoxazole, 99%
Codice prodotto. 11491377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491377 1 g 1g
11401387 5 g 5g
11411387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11491377 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24906.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 833-50-1 | C13H9NO | 195.221 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 833-50-1
Formula molecolare C13H9NO
Molecular Weight (g/mol) 195.221
Numero MDL MFCD00012183
InChI Key FIISKTXZUZBTRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylbenzoxazole, 2-phenylbenzo d oxazole, benzoxazole, 2-phenyl, ccris 7874, phenyl-2 benzoxazole french, 2-phenyl-benzoxazole, phenyl-2 benzoxazole, 2-phenybenzoxazole, 2-phenyl benzoxazole, 2-phenyl-benzooxazole
PubChem CID 70030
IUPAC Name 2-phenyl-1,3-benzoxazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3O2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylbenzoxazole
Punto di fusione 102°C to 104°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 195.22
Percent Purity 99%