Learn More
2-Phenylbutyramide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11448417
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11448417
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18501.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-26-6
Formula molecolare C10H13NO
Molecular Weight (g/mol) 163.22
Numero MDL MFCD00025511
InChI Key UNFGQCCHVMMMRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylbutyramide, geristerol, hyposterol, normosterolo, phenetamid, phenetamide, redusterol, substerina, eusterol, geriapan
PubChem CID 7011
IUPAC Name 2-phenylbutanamide
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylbutyramide
Quantità 500 g
Peso formulazione 163.22
Percent Purity 97%