Learn More
2-Phenylbutyric Acid, TRC
Codice prodotto. 30006639
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006639 1 g 1g
17933435 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30006639 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3196001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-27-7
Molecular Weight (g/mol) 164.2
IUPAC Name 2-phenylbutanoic acid
SMILES CCC(C(=O)O)c1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C10 H12 O2
Quantità 1 g
Sinonimo (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid, Benzeneacetic acid, α-ethyl-, Butyric acid, 2-phenyl- (8CI), α-Ethylbenzeneacetic acid, (RS)-2-Phenylbutanoic acid, (±)-2-Phenylbutanoic acid, (±)-2-Phenylbutyric acid, (±)-α-Ethylphenylacetic acid, (±)-α-Phenylbutyric acid, 2-Phenylbutanoic acid, 2-Phenylbutyric acid, NSC 1860, α-Ethyl-α-toluic acid, α-Ethylphenylacetic acid, α-Phenylbutyric acid
InChI Formula InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
Peso formulazione 164.0837
Percent Purity >95%