Learn More
2-Phenylethanol, 98+%
Codice prodotto. 11442288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11442288 250 g 250g
11432288 1000 g 1000g
11452288 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11442288 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15241.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
2-Phenylethanol is used also as an aromatic essence and preservative in pharmaceutics and perfumery. It is also used as odor agents, air care products, cleaning and furnishing care products, laundry and dishwashing products, personal care products.
Solubility
Miscible with chloroform.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-12-8
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00002886
InChI Key WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylethanol
Punto di fusione °C to 27°C
Densità 1.021
Punti di ebollizione 219°C
Punto d'infiammabilità 101°C (214°F)
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Formula lineare C6H5(CH2)2OH
Indice di rifrazione 1.533
Quantità 250 g
Numero UN UN2810
Beilstein 1905732
Indice di Merck 14,7224
Informazioni di solubilità Miscible with chloroform.
IUPAC Name 2-phenylethanol
Peso formulazione 122.17
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Phenylethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenethyl alcohol