Learn More
2-Phenylethanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10375950 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10375950 500 mL Amber glass bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10375950 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/2526/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 60-12-8
Punto di fusione -27°C
Colore Colorless
pH 6 to 7
Punti di ebollizione 219°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C8H10O
Numero MDL MFCD00002886
Quantità 500 mL
Sinonimo phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
InChI Key WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
IUPAC Name 2-phenylethanol
Molecular Weight (g/mol) 122.17
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
Peso formulazione 122.17g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Phenylethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico