Learn More
2-Phenylethylamine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11915261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11915261 25 g 25g
11905261 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11915261 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 441910250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 156-28-5 | Molecular Formula: C8H11N·ClH | Molecular Weight: 157.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 156-28-5
Formula molecolare C8H11N·ClH
Molecular Weight (g/mol) 157.64
InChI Key SKHIBNDAFWIOPB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylethylamine hydrochloride, 2-phenylethanamine hydrochloride, phenethylamine hydrochloride, benzeneethanamine, hydrochloride, phenethylammonium chloride, beta-phenylethylamine hydrochloride, usaf el-76, 1-phenyl-2-aminoethane hydrochloride, beta-phenethylamine hydrochloride, unii-vof61xw69d
PubChem CID 9075
IUPAC Name 2-phenylethanamine;hydrochloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylethylamine hydrochloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 220°C to 223°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,7339
Peso formulazione 157.64
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Phenylethylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.