Learn More
2-Phenylindole, 95%
Codice prodotto. 11410088
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11410088 250 g 250g
11400088 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11410088 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23674.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 948-65-2 | C14H11N | 193.249 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 948-65-2
Formula molecolare C14H11N
Molecular Weight (g/mol) 193.249
Numero MDL MFCD00005608
InChI Key KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylindole, 1h-indole, 2-phenyl, indole, 2-phenyl, stabilizer i, alpha-phenylindole, 2-phenyl indole, phenylindole, unii-mqd44hv3p1, .alpha.-phenylindole, mqd44hv3p1
PubChem CID 13698
IUPAC Name 2-phenyl-1H-indole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3N2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylindole
Punto di fusione 189°C to 190°C
Punti di ebollizione 250°C (10 mmHg)
Quantità 250 g
Peso formulazione 193.25
Percent Purity 95%