Learn More
2-Phenylindole, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10326920 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10326920 100 g Plastic bottle 100g
10081440 5 g Bottiglia in vetro 5g
10376820 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10326920 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130681000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 948-65-2 | C14H11N | 193.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 948-65-2
Formula molecolare C14H11N
Molecular Weight (g/mol) 193.25
Numero MDL MFCD00005608
InChI Key KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylindole, 1h-indole, 2-phenyl, indole, 2-phenyl, stabilizer i, alpha-phenylindole, 2-phenyl indole, phenylindole, unii-mqd44hv3p1, .alpha.-phenylindole, mqd44hv3p1
PubChem CID 13698
IUPAC Name 2-phenyl-1H-indole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3N2
Spezifikation
Materiale o nome chimico 2-Phenylindole
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 188.0°C to 191.0°C
Colore Beige to White or Green
Punti di ebollizione 250.0°C (10.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 20, 467
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in thf and acetone,slightly soluble in methanol
Peso formulazione 193.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.