Learn More
2-Phenylmalonamide, 97%
Codice prodotto. 11451537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11451537 1 g 1g
11461537 5 g 5g
11471537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11451537 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24972.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10255-95-5 | C9H10N2O2 | 178.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10255-95-5
Formula molecolare C9H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 178.19
Numero MDL MFCD00051776
InChI Key CPSUAFUQJBJMPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylmalonamide, propanediamide, 2-phenyl, phenylmethane-1,1-dicarboxamide, phenylmalonamide, 2-phenyl-malonamide, 2-phenylmalondiamide, acmc-20anni, maybridge1_000163, ksc492s5h
PubChem CID 2747536
IUPAC Name 2-phenylpropanediamide
SMILES NC(=O)C(C(N)=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylmalonamide
Punto di fusione ∼233°C (decomposition)
Quantità 1 g
Beilstein 2446518
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 97%