Learn More
2-Phenylpentane, tech. 85%
Codice prodotto. 11460631
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11460631 5 g 5g
11369559 1 g 1g
11470631 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11460631 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20114.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2719-52-0 | C11H16 | 148.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2719-52-0
Formula molecolare C11H16
Molecular Weight (g/mol) 148.25
Numero MDL MFCD00027145
InChI Key LTHAIAJHDPJXLG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-phenylpentane, sec-pentylbenzene, benzene, sec-pentyl, sec-amylbenzene, benzene, 1-methylbutyl, 1-phenyl-1-methylbutane, s-amylbenzene, d-2-phenyl-pentane, sec-amyl benzene, methylbutyl benzene
PubChem CID 17627
IUPAC Name pentan-2-ylbenzene
SMILES CCCC(C)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylpentane
Densità 0.86
Quantità 5 g
Peso formulazione 148.25
Percent Purity 85%
Grado Caratteristiche