Learn More
2-Phenylphenol, 99+%
Product Code. 10427910 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Unit Size:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio unitSize
10427910 5 g Bottiglia in vetro 5g
10123280 500 g Plastic bottle 500g
13468348 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10427910 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 130760050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 90-43-7 | C12H10O | 170.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-43-7
Formula molecolare C12H10O
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Numero MDL MFCD00002208
InChI Key LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxybiphenyl, o-phenylphenol, biphenyl-2-ol, 2-biphenylol, o-hydroxybiphenyl, 2-hydroxydiphenyl, o-hydroxydiphenyl, phenylphenol, biphenylol, 1,1'-biphenyl-2-ol
PubChem CID 7017
ChEBI CHEBI:17043
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Phenylphenol
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >56.0°C
Colore White
Densità 1.2100g/mL
Punti di ebollizione 282.0°C
Punto d'infiammabilità 123°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C6H4OH
Quantità 5 g
Beilstein 06,II,623
Indice di Merck 15,7415
Gravità specifica 1.21
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.7g/L(20°C). Other solubilities: readily soluble in naoh solution,ethanol and acet,800g/L isopropanol,soluble in most common organic solvents
IUPAC Name [1,1'-biphenyl]-2-ol
Viscosità 2.4 mPa.s (100°C)
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Flakes
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Phenylphenol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.