Learn More
2-Phenylphenol, 99%
Codice prodotto. 11389599
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11389599 250 g 250g
11403264 500 g 500g
11413264 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11389599 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10592.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 90-43-7 | C12H10O | 170.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
2-Phenylphenol is used as a dye intermediate, plasticizer, rubber chemical and as a preservative in water-oil emulsions. It is used as an antimicrobial preservative in cosmetics and an antimicrobial additive in the manufacture of metalworking fluids, leather, adhesives and textiles. Further, it serves as a disinfectant in households, hospitals, nursing homes, farms, laundries, barber shops, veterinary equipment and food processing plants. It is also employed in the production of resins and rubber chemicals. In addition to this, it is used as a polymer material, stabilizer and flame retardant.
Solubility
Soluble in ethanol, acetone, benzene,sodium hydroxide, chloroform, acetonitrile, toluene, hexane, ligroin, ethyl ether, pyridine, ethylene glycol, isopropanol, glycol ethers and polyglycols.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-43-7
Formula molecolare C12H10O
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Numero MDL MFCD00002208
InChI Key LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxybiphenyl, o-phenylphenol, biphenyl-2-ol, 2-biphenylol, o-hydroxybiphenyl, 2-hydroxydiphenyl, o-hydroxydiphenyl, phenylphenol, biphenylol, 1,1'-biphenyl-2-ol
PubChem CID 7017
ChEBI CHEBI:17043
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylphenol
Punto di fusione 54°C to 58°C
Densità 1.293
Punti di ebollizione 152°C to 154°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 124°C (255°F)
Odore Mild
Quantità 250 g
Numero UN UN3077
Beilstein 606907
Indice di Merck 14,7304
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,acetone,benzene,sodium hydroxide,chloroform,acetonitrile,toluene,hexane,ligroin,ethyl ether,pyridine,ethylene glycol,isopropanol,glycol ethers and polyglycols.
IUPAC Name [1,1'-biphenyl]-2-ol
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Phenylphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Phenylphenol