Learn More
2-Phenylphenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Phenylphenol |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H |
| Peso formulazione | 170.0732 |