Learn More
2-Phenylpiperazine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30428346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30428346 100 mg 100mg
30417392 500 mg -
30413256 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30428346 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP399333100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872139-22-5
Formula molecolare C10H14N2 . 2(HCl)
Molecular Weight (g/mol) 235.15
IUPAC Name 2-phenylpiperazine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.C1CNC(CN1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylpiperazine Dihydrochloride
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H14N2.2ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-11-6-7-12-10;;/h1-5,10-12H,6-8H2;2*1H
Peso formulazione 234.0691