Learn More
(+/-)-2-Phenylpropionic acid, 98%
Codice prodotto. 11300184
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11300184 5 g 5g
11310184 25 g 25g
11320184 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11300184 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00709.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 492-37-5 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 492-37-5
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.177
Numero MDL MFCD00002650
InChI Key YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylpropionic acid, hydratropic acid, dl-2-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylacetic acid, 2-phenyl-propionic acid, +/--2-phenylpropionic acid, alpha-methylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methyl, hydratropasaeure, alpha-phenylpropionic acid
PubChem CID 10296
ChEBI CHEBI:48526
IUPAC Name 2-phenylpropanoic acid
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-2-Phenylpropionic acid
Punto di fusione -5°C
Densità 1.1
Punti di ebollizione 264°C to 266°C
Punto d'infiammabilità 148°C (298°F)
Indice di rifrazione 1.523
Quantità 5 g
Beilstein 1863558
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 98%