Learn More
2-Phenylpropionic Acid Ethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30426746
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30426746 500 mg 500mg
30412042 250 mg -
30417577 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30426746 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP336180500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2510-99-8
Formula molecolare C11H14O2
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Sinonimo Ethyl 2-Phenylpropanoate, Ethyl 2-Phenylpropionate, Ethyl Hydrotropate, Ethyl alpha-Phenylpropionate, NSC 254979, alpha-Methylbenzeneacetic Acid Ethyl Ester
IUPAC Name ethyl 2-phenylpropanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)c1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylpropionic Acid Ethyl Ester
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H14O2/c1-3-13-11(12)9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
Peso formulazione 178.0994