Learn More
2-Phenylpyridine, 97%
Codice prodotto. 10351424 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10351424 5 g Bottiglia in vetro 5g
10606744 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10351424 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130900050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1008-89-5 | C11H9N | 155.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1008-89-5
Formula molecolare C11H9N
Molecular Weight (g/mol) 155.20
Numero MDL MFCD00006280,MFCD31699954
InChI Key VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 2-phenyl, o-phenylpyridine, pyridine, phenyl, 2-phenyl-pyridine, phenyl pyridine, 2-azabiphenyl, 2-phenyl pyridine, 2-phenylpyridine, pubchem13085, 2-phenylpyridine????
PubChem CID 13887
IUPAC Name 2-phenylpyridine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylpyridine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0860g/mL
Punti di ebollizione 268°C to 270°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)C6H5
Indice di rifrazione 1.6220 to 1.624
Quantità 5 g
Beilstein 20,424
Gravità specifica 1.086
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible in ethanol,ethyl ether
Peso formulazione 155.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Phenylpyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.