Learn More
2-Phenylpyrimidine-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10793834
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10793834 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10376654 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10793834 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC66304CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 130161-46-5
Formula molecolare C11H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 184.198
Numero MDL MFCD03085924
InChI Key AUTGLFSBJLERMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxaldehye, 2-phenylpyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-pyrimidine-5-carbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2-phenyl, 2-phenyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxaldehyde, acmc-1c230, 1-2-phenylpyrimidin-5-yl methanone
PubChem CID 820135
IUPAC Name 2-phenylpyrimidine-5-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylpyrimidine-5-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 184.2
Percent Purity 97%