Learn More
2-Phenylpyrimidine-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10728465
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10728465 250 mg 250mg
10032514 1 g 1g
10163214 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10728465 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC66301CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 122773-97-1
Formula molecolare C11H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 200.197
Numero MDL MFCD00559612
InChI Key BOAIYSRFGWBZCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxy-2-phenylpyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl, acmc-1c8my, 5-carboxy-2-phenyl-1,3-diazine, 2-phenyl pyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 747389
IUPAC Name 2-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 200.2
Percent Purity 97%