Learn More
2-Phenylquinazolin-4(3h)-one, TRC
Codice prodotto. 30411979
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30411979 10 mg -
30420854 50 mg 50mg
30421246 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30411979 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP39971810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1022-45-3
Formula molecolare C14H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 222.24
Sinonimo 2-Phenyl-4(3H)-quinazolinone
IUPAC Name 2-phenylquinazolin-4-ol
SMILES Oc1nc(nc2ccccc12)c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylquinazolin-4(3h)-one
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H10N2O/c17-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13(16-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16,17)
Peso formulazione 222.0793