Learn More
2-Phenylquinazolin-4(3h)-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Phenylquinazolin-4(3h)-one |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H10N2O/c17-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13(16-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16,17) |
| Peso formulazione | 222.0793 |