Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Phenylquinoline |
| CAS min. % | 99.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 82°C to 84°C |
| Colore | White to Yellow |
| Punti di ebollizione | 363°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Phenylquinoline
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.