Learn More
2-Phenylquinoline, 99+%
Codice prodotto. 15454577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15454577 5 g 5g
15444577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15454577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31920.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 612-96-4 | C15H11N | 205.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 612-96-4
Formula molecolare C15H11N
Molecular Weight (g/mol) 205.26
Numero MDL MFCD00011568
InChI Key FSEXLNMNADBYJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinoline, 2-phenyl, 2-phenyl quinoline, .alpha.-phenylquinoline, 2-phenyl-quinoline, quinoline, phenyl, chembl89786, a-phenylquinoline, quinoline,phenyl, phenylquinoline, pubchem15940
PubChem CID 71545
IUPAC Name 2-phenylquinoline
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylquinoline
Punto di fusione 82°C to 84°C
Punti di ebollizione 363°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 205.26
Percent Purity ≥99%