Learn More
2-Phenylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one, TRC
Codice prodotto. 30426062
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30426062 50 mg 50mg
30426061 25 mg 25mg
30426181 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30426062 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP12031050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 690636-03-4
Formula molecolare C13H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 227.29
Sinonimo 2-Phenyl-4-oxo-4,5-dihydrothieno[3,2-c]pyridine
IUPAC Name 2-phenyl-5H-thieno[3,2-c]pyridin-4-one
SMILES O=C1NC=Cc2sc(cc12)c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-10-8-12(9-4-2-1-3-5-9)16-11(10)6-7-14-13/h1-8H,(H,14,15)
Peso formulazione 227.0405