Learn More
2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10253572
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10253572 1 g 1g
10325492 10 g 10g
10757305 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10253572 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB05877DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 84544-86-5
Formula molecolare C8H11N2S
Molecular Weight (g/mol) 167.25
Numero MDL MFCD00100031
InChI Key QTFCJAKFFGFURL-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 2-phenylthio ethanimidamide hydrochloride, 2-phenylthio acetamidine hydrochloride, 2-phenylsulfanyl ethanimidamide hydrochloride, 2-phenylsulfanylethanimidamide hydrochloride, 2-phenylthioethanamidine, chloride, 2-phenylthio acetimidamide hydrochloride
PubChem CID 2746028
IUPAC Name 2-phenylsulfanylethanimidamide;hydrochloride
SMILES NC(=[NH2+])CSC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare C6H5SCH2C(=NH)NH2·HCl
Quantità 1 g
Peso formulazione 202.71
Percent Purity 97%