Learn More
2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10757305
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10757305 25 g 25g
10253572 1 g 1g
10325492 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10757305 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB05877EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 84544-86-5
Formula molecolare C8H11N2S
Molecular Weight (g/mol) 167.25
Numero MDL MFCD00100031
InChI Key QTFCJAKFFGFURL-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 2-phenylthio ethanimidamide hydrochloride, 2-phenylthio acetamidine hydrochloride, 2-phenylsulfanyl ethanimidamide hydrochloride, 2-phenylsulfanylethanimidamide hydrochloride, 2-phenylthioethanamidine, chloride, 2-phenylthio acetimidamide hydrochloride
PubChem CID 2746028
IUPAC Name 2-phenylsulfanylethanimidamide;hydrochloride
SMILES NC(=[NH2+])CSC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare C6H5SCH2C(=NH)NH2·HCl
Quantità 25 g
Peso formulazione 202.71
Percent Purity 97%