Learn More
2-(Phenylthio)nicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10552092
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10552092 1 g Amber Glass Bottle 1g
10334512 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10552092 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB08722DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 35620-72-5
Formula molecolare C12H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 231.269
Numero MDL MFCD00052110
InChI Key MGIDOIDQQMOYTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylthio nicotinic acid, 2-phenylsulfanyl nicotinic acid, 2-phenylsulfanyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-phenylthio, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenylthio, 2-phenylthiopyridine-3-carboxylic acid, maybridge1_001786, 2-phenylthio-3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenylthio pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 725029
IUPAC Name 2-phenylsulfanylpyridine-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)SC2=C(C=CC=N2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Phenylthio)nicotinic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 231.27
Percent Purity 97%