Learn More
2-(Phenylthio)thiophene, 97+%
Codice prodotto. 11484704
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484704 5 g 5g
11474704 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11484704 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13708.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16718-12-0 | C10H8S2 | 192.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16718-12-0
Formula molecolare C10H8S2
Molecular Weight (g/mol) 192.29
Numero MDL MFCD00052141
InChI Key JQTBWKNYWACCRU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778915
IUPAC Name 2-phenylsulfanylthiophene
SMILES S(C1=CC=CS1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Phenylthio)thiophene
Punti di ebollizione 109°C to 110°C (0.4 mmHg)
Quantità 5 g
Sinonimo 2-phenylthio thiophene, 2-phenylsulfanyl thiophene, 2-phenylthiothiophene, phenylthiophenyl sulfide, acmc-1bvxh, 2-thienyl phenylsulfide, thiophene,2-phenylthio, thiophene, 2-phenylthio
Peso formulazione 192.3
Percent Purity ≥97%