Learn More
2-Phospho-L-ascorbic Acid Trisodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30414180
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414180 25 g -
30410268 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30414180 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP35400325G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66170-10-3
Formula molecolare C6H6Na3O9P
Molecular Weight (g/mol) 322.05
Sinonimo Ascorbic Acid Phosphate Sodium Salt, L-Ascorbic Acid 2-(Dihydrogen Phosphate) Trisodium Salt, Sodium Ascorbyl Phosphate, Stay-C 50, Trisodium Ascorbate-2-phosphate, VCP-NA
IUPAC Name trisodium;[(2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3-oxido-5-oxo-2H-furan-4-yl] phosphate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1[O-])OP(=O)([O-])[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phospho-L-ascorbic Acid Trisodium Salt
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C6H9O9P.3Na/c7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;;;/h2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);;;/q;3*+1/p-3/t2-,4+;;;/m0.../s1
Peso formulazione 321.9443