Learn More
2-Phthalimidoethanesulfonyl chloride, TRC
Codice prodotto. 30413968
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30413968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30413968 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP4009081G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phthalimidoethanesulfonyl chloride
CAS 4403-36-5
Formula molecolare C10 H8 Cl N O4 S
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H8ClNO4S/c11-17(15,16)6-5-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
SMILES ClS(=O)(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC Name 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)ethanesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 273.693
Peso formulazione 272.986