Learn More
2-Phthalimidoethanesulfonyl chloride, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Phthalimidoethanesulfonyl chloride |
| CAS | 4403-36-5 |
| Formula molecolare | C10 H8 Cl N O4 S |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8ClNO4S/c11-17(15,16)6-5-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2 |
| SMILES | ClS(=O)(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC Name | 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)ethanesulfonyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 273.693 |
| Peso formulazione | 272.986 |