Learn More
2-Picolyl chloride hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10571811 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10571811 5 g Bottiglia in vetro 5g
10255510 25 g Bottiglia in vetro 25g
10657342 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10571811 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 172120050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6959-47-3 | C6H6ClN·HCl | 164.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6959-47-3
Formula molecolare C6H6ClN·HCl
Molecular Weight (g/mol) 164.04
Numero MDL MFCD00012811
InChI Key JPMRGPPMXHGKRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloromethyl pyridine hydrochloride, 2-picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethylpyridine hydrochloride, picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridine hcl, 2-pyridylmethylchloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridinium chloride, pyridine, 2-chloromethyl-, hydrochloride, unii-yni4417kx0
PubChem CID 23392
ChEBI CHEBI:76600
IUPAC Name 2-(chloromethyl)pyridine;hydrochloride
SMILES C1=CC=NC(=C1)CCl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Picolyl chloride hydrochloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 119.0°C to 125.0°C
Colore Brown to Green-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 164.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Mass
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Picolyl chloride hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.