Learn More
2-Piperazin-1-ylnicotinic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10679110
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10679110 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10679110 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00152DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Piperazin-1-ylnicotinic acid
CAS 374063-94-2
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H13N3O2
Quantità 1 g
Sinonimo 2-piperazin-1-ylnicotinic acid, 2-piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-1-piperazinyl, 2-piperazin-1-yl nicotinic acid, 2-piperazinylpyridine-3-carboxylic acid
InChI Key BCDHEUBISMKPOQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1)C2=C(C=CC=N2)C(=O)O
IUPAC Name 2-piperazin-1-ylpyridine-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 207.233
PubChem CID 2771623
Peso formulazione 207.23
Percent Purity 95%