Learn More
2-(Piperidin-1-yl)acetic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17700669 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17700669 1 g 1g
17710669 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17700669 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 469600010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Vettore alfa PIPERIDINYLACETICACID
Materiale o nome chimico 2-(Piperidin-1-yl)acetic acid
CAS 3235-67-4
Punto di fusione 210°C to 216°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Conforms
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7 H13 N O2
Numero MDL 00461042
Quantità 1 g
Molecular Weight (g/mol) 143.19
Forma fisica Crystalline Powder