Learn More
2-(Piperidin-1-yl)acetic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17710669 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17710669 5 g 5g
17700669 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17710669 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 469600050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Spezifikation
Vettore alfa PIPERIDINYLACETICACID
Materiale o nome chimico 2-(Piperidin-1-yl)acetic acid
CAS 3235-67-4
Punto di fusione 210°C to 216°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Conforms
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7 H13 N O2
Numero MDL 00461042
Quantità 5 g
Molecular Weight (g/mol) 143.19
Forma fisica Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.