Learn More
2-Piperidineethanol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10031710
602.03 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
1484-84-0
C7H15NO
129.2
PTHDBHDZSMGHKF-UHFFFAOYSA-N
2-piperidineethanol, 2-2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidin-2-yl ethanol, 2-2-piperidyl ethan-1-ol, 2-piperidine ethanol, 2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidine-ethanol, piperidine-2-ethanol, 2-piperidin-2-yl ethan-1-ol
15144
2-piperidin-2-ylethanol
C1CCNC(C1)CCO
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
1484-84-0
C7H15NO
129.2
PTHDBHDZSMGHKF-UHFFFAOYSA-N
2-piperidineethanol, 2-2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidin-2-yl ethanol, 2-2-piperidyl ethan-1-ol, 2-piperidine ethanol, 2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidine-ethanol, piperidine-2-ethanol, 2-piperidin-2-yl ethan-1-ol
15144
2-piperidin-2-ylethanol
C1CCNC(C1)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Piperidineethanol
Punto di fusione 38.0°C to 43.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 234.0°C
Punto d'infiammabilità 102°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 500 g
Beilstein 21,2
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 129.2
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Piperidineethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.