Learn More
2-piperidino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10326474
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10326474 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10769015 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10326474 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC64101CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 180403-13-8
Formula molecolare C9H12N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 212.267
Numero MDL MFCD11506352
InChI Key JIYHGZWZWANYAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-1-piperidinyl
PubChem CID 33589513
IUPAC Name 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC=C(S2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Piperidino-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 212.27
Percent Purity 97%