Learn More
2-piperidinoaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10693985
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10693985 25 g 25g
10143064 1 g 1g
10193953 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10693985 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB02217EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 39643-31-7
Formula molecolare C11H16N2
Molecular Weight (g/mol) 176.26
Numero MDL MFCD00047467
InChI Key OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-piperidinoaniline, 2-piperidin-1-yl aniline, 2-piperidin-1-yl-phenylamine, benzenamine, 2-1-piperidinyl, n-2-aminophenyl piperidine, 2-1-piperidinyl aniline, 2-1-piperidino aniline, 1-2-aminophenyl piperidine, 2-piperidylphenylamine, 2-piperdinoaniline
PubChem CID 458795
IUPAC Name 2-piperidin-1-ylaniline
SMILES NC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Piperidinoaniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 25 g
Peso formulazione 176.26
Percent Purity 97%